Documenti
606782
Sigma-Aldrich
Carbon-12C tetrafluoride
99.9 atom % 12C
Sinonimo/i:
Tetrafluoromethane-12C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
12CF4
Peso molecolare:
87.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Descrizione
13C-depleted
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
F[12C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+0
TXEYQDLBPFQVAA-IGMARMGPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3