294616
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
(+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]25/D +61°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
185-188 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.