294160
2-Methylaziridine
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Propyleneimine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Tensione di vapore
140 mmHg ( 25 °C)
Saggio
90%
contiene
sodium hydroxides as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4125 (lit.)
P. eboll.
66-67 °C (lit.)
Densità
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CN1
InChI
1S/C3H7N/c1-3-2-4-3/h3-4H,2H2,1H3
OZDGMOYKSFPLSE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- new metallacycles and carbine complexes
- polyurethanes (thermoresponsive polymer) via copolymerization with supercritical CO2
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)