Documenti fondamentali
292273
Sigma-Aldrich
α-Bromostyrene
technical grade, 90%
Scegli un formato
5 G
48,86 €
48,86 €
Prezzo di listino69,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
48,86 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(Br)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
48,86 €
Prezzo di listino69,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
contiene
0.05-0.15% 3,5-Di-tert-Butylcatechol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.588 (lit.)
P. ebollizione
67-70 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3