Documenti fondamentali
291013
Sigma-Aldrich
Chlorotriisobutylsilane
97%
Sinonimo/i:
Triisobutylchlorosilane, Triisobutylsilyl chloride
Scegli un formato
5 G
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
135,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHCH2]3SiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.88
Beilstein:
2409275
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-10(2)7-14(13,8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
TZPZCTBZJKZFGY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chlorotriisobutylsilane can be used as an intermediate in the synthesis of:
  • Silicon (IV) phthalocyanines, which are used as photosensitizers for the photodynamic inactivation of bacteria.[1]
  • Poly(4-alkylthiazole) polymers exhibiting optical and electronic properties.[2]
  • Bis(trialkylsilyl oxide) based silicon phthalocyanines applicable as ternary additives in organic photovoltaics.[3]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Bis (trialkylsilyl oxide) Silicon Phthalocyanines: Understanding the Role of Solubility in Device Performance as Ternary Additives in Organic Photovoltaics
Vebber MC, et al.
Langmuir, 36(10), 2612-2621 (2020)
Octacationic and axially di-substituted silicon (IV) phthalocyanines for photodynamic inactivation of bacteria
van de Winckel E, et al.
Dyes and Pigments, 145, 239-245 (2017)
Toward n-type analogues to poly (3-alkylthiophene) s: influence of side-chain variation on bulk-morphology and electron transport characteristics of head-to-tail regioregular poly (4-alkylthiazole) s
Jager J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(13), 2587-2597 (2016)