Documenti fondamentali
290556
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Scegli un formato
5 G
34,00 €
25 G
76,80 €
34,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
34,00 €
25 G
76,80 €
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
34,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
69 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide has been used in the preparation of flocoumafen[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzil bromuro reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
B17905
Benzil bromuro
Synthetic approaches and biological activities of 4-hydroxycoumarin derivatives.
Jung J-C and Park O-S.
Molecules (Basel), 14(11), 4790-4803 (2009)