Documenti fondamentali
370622
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
97%
Scegli un formato
1 G
31,70 €
5 G
88,20 €
31,70 €
Prezzo di listino63,40 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
31,70 €
5 G
88,20 €
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,70 €
Prezzo di listino63,40 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. ebollizione
82-84 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Polymerizations of 4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, via Friedel-Crafts polymerization using aluminum chloride as a catalyst has been reported.[1]
Applicazioni
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide may be used in the synthesis of bioreductive drug, (6S)-2-nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine (PA-824).[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Andrew M Thompson et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(3), 637-645 (2008-12-23)
The nitroimidazooxazine S-1 (PA-824) is a new class of bioreductive drug for tuberculosis. A series of related bicyclic nitroheterocycles was synthesized, designed to have a wide range of one-electron reduction potentials E(1) (from -570 to -338 mV, compared with -534
Synthesis and properties of fluorine-containing poly (arylenemethylene) s as new heat resistant denatured phenolic resins.
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7), 622-628 (2008)