447943
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate
average Mn 500, methacrylate, methoxy, 100 ppm MEHQ as inhibitor, 200 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Methoxy PEG methacrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monomethacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monomethacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate, average Mn 500, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 200 ppm BHT as inhibitor
PM
average Mn 500
Livello qualitativo
contiene
100 ppm MEHQ as inhibitor
200 ppm BHT as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.496
Punto di fusione
−1-2 °C
Densità
1.08 g/mL at 25 °C
Estremità Ω
methacrylate
Estremità α
methoxy
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.