Documenti fondamentali
421014
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] adipate
Sinonimo/i:
BBOEA, Di(butoxyethoxyethyl) adipate
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CH2CO2(CH2CH2O)2(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impurezze
<1% diethylene glycol monobutyl ether
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
Punto di fusione
−11 °C (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOCCCC
InChI
1S/C22H42O8/c1-3-5-11-25-13-15-27-17-19-29-21(23)9-7-8-10-22(24)30-20-18-28-16-14-26-12-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
SCABKEBYDRTODC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Plasticizer
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Do Young Kim et al.
Polymers, 12(9) (2020-08-28)
The mechanical properties and tear resistance of an ecofriendly flexible packaging film, i.e., poly(lactic acid) (PLA)/poly (butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) film, were investigated via a blown film extrusion process. The application of PLA and PBAT in product packaging is limited due