289256
Erbium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Erbium chloride hexahydrate, Erbium trichloride hexahydrate
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: erbium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
UJBPGOAZQSYXNT-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.