337927
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ytterbium trichloride hydrate, Ytterbium(III) chloride·6hydrate
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
180 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.58 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Yb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.