450901
Holmium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Holmium chloride, Holmium(III) chloride
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: holmium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
718 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ho](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ho/h3*1H;/q;;;+3/p-3
PYOOBRULIYNHJR-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.