288403
trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Sinonimo/i:
trans-Bis(triphenylphosphine)platinum dichloride
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Preparation of soluble polymers of monosubstituted acetylenes with quaternary ammonium pendant groups
- Alkynylation and hydrogenation reactions
- Hetero-Diels-Alder/ring-opening reactions
- Insertion of carbenes into O-H bonds of alcohols
- Cyclopropanation of olefins
- Hydroformylation reactions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)