287717
Borane-ammonia complex
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Amminetrihydroboron, Borazane
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?