Documenti fondamentali
284904
Sigma-Aldrich
Piperazine dihydrochloride hydrate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10N2 · 2HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.06 (anhydrous basis)
Beilstein:
3551215
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH.H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;/h5-6H,1-4H2;2*1H;1H2
ZQVBNUIFDLXAFI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)