Documenti fondamentali
284769
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxamide
98%
Sinonimo/i:
2-Methylpyridine-5-carboxamide, 6-Methylnicotinamide
Scegli un formato
5 G
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
142,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
197-199 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
Cc1ccc(cn1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Methylpyridine-3-carboxamide may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nicotinamide derivatives and mitochondrial respiration.
P E O'Sullivan et al.
Biochemical Society transactions, 24(1), 61S-61S (1996-02-01)