284599
Anabasine
≥97%
Sinonimo/i:
2-(3-Pyridyl)piperidine, Neonicotine
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. ebollizione
96 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Stringa SMILE
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Chrna1(11435) , Chrna7(11441)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?