Vai a
M8765
Myosmine
≥98%
Sinonimo/i:
3-(1-Pyrrolin-2-yl)pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
421,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CN=C(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
InChI key
DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Chrna4(25590)
Application
Myosmine can be used as a reactant in thesynthesis of nicotinoid derivatives through N-nitrosation.
Tobacco alkaloid
Reactant for:
Nitrosation reactions
Peroxidation reaction with hydrogen peroxide
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1463359T2780
Myosmine ≥98%
Sigma-Aldrich
M8765
Myosmine
description
≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
clone TM311, ascites fluid
assay
≥98%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
-
form
-
Gene Information
rat ... Chrna4(25590)
Gene Information
-
Gene Information
bovine ... TPM1(281544)
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
mouse ... Tpm1(22003)
rat ... Tpm1(24851)
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)