Documenti fondamentali
284483
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
98%
Sinonimo/i:
D-Valinol
Scegli un formato
1 G
17,15 €
5 G
71,00 €
17,15 €
Prezzo di listino24,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
17,15 €
5 G
71,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Beilstein:
1719138
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
17,15 €
Prezzo di listino24,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
Punto di fusione
35-36 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Malononitrile ≥99%
Sigma-Aldrich
M1407
Malononitrile
L-Valine reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
V0500
L-Valine