Key Documents
283495
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(Br)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.02
Beilstein:
2242693
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
Densità
1.486 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
VXKYOKPNAXNAFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-2-fluorotoluene has been used in the preparation of:
  • 5-bromo-2-fluorobenzyl bromide via N-bromosuccinimide (NBS) bromination, required for the synthesis of crown bromofluorobenzene
  • 3-(4-fuoro-3-methylphenyl)acrylamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Facilitated catecholamine transport through bulk and polymer-supported liquid membranes.
Paugam M-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(41), 9820-9825 (1996)
Synthesis of 3-arylpropylamine derivatives from aryl halides using Heck reaction.
Baek GH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 20(2), 233-233 (1999)