Documenti fondamentali
277754
Sigma-Aldrich
(+)-Methyl (R)-2-chloropropionate
98%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Cl)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.55
Beilstein:
1720590
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +26°, neat
Purezza ottica
ee: 95% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
132-134 °C (lit.)
Densità
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/t3-/m1/s1
JLEJCNOTNLZCHQ-GSVOUGTGSA-N
Applicazioni
Chiral starting material
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)