Documenti fondamentali
8.20331
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropropionate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl 2-chloropropionate, 2-Chloropropionic acid methyl ester
Scegli un formato
250 ML
56,90 €
1 L
145,00 €
56,90 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
56,90 €
1 L
145,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
241-624-5
NACRES:
NA.22
56,90 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
30 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C (DIN 51794)
Limite di esplosione
2.8-13.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
<-10 °C
Temp. transizione
flash point 36 °C (DIN 51755 Part 1)
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.139
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup