Documenti fondamentali
603546
Sigma-Aldrich
Methanol-13C
99 atom % 13C, <1% 18O
Sinonimo/i:
Methyl-13C alcohol
About This Item
Formula condensata:
13CH3OH
Peso molecolare:
33.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
65.4 °C
Densità
0.815 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)