Documenti fondamentali
277134
Sigma-Aldrich
Sodium biphenyl complex
in 2-ethoxyethyl ether
Sinonimo/i:
Biphenyl sodium complex solution, Sodium biphenyl complex
Scegli un formato
20 X 15 ML
211,00 €
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 X 15 ML
211,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H5 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.20
Beilstein:
3989646
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
5.6 (vs air)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Confezionamento
pk of 20 × 15 mL
Concentrazione
in 2-ethoxyethyl ether
Densità
1.1 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sodium biphenyl reagent is used to cleave the covalent fluorine bonds in organic compounds and biological samples. The liberated fluoride ions are determined spectrophotometrically or with the fluoride ion electrode.[1][2]
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Determination of organically bound fluorine using sodium biphenyl reagent and a fluoride?specific ion electrode.
Jones BC, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 60(7), 1036-1039 (1971)
Sodium biphenyl method for determination of covalently bound fluorine in organic compounds and biological materials.
Venkateswarlu P.
Analytical Chemistry, 54(7), 1132-1137 (1982)