Documenti fondamentali
14446
Sigma-Aldrich
Biphenyl sodium complex solution
technical, 0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
Sinonimo/i:
Sodium biphenyl complex
Scegli un formato
20 X 15 ML
302,00 €
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 X 15 ML
302,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H5 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.20
Beilstein:
3989646
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Stato
liquid
Durata
limited shelf life
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Confezionamento
pk of 20 × 15 mL
Concentrazione
0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
Densità
1,100  g/cm3
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Biphenyl sodium complex solution is mainly favorable to the reduction of organic halogen compounds and is commonly used as a defluorination reagent in organic synthesis. [1]
Altre note
Reagent for the quantitative release of covalently bound halogens for analytic determination [2][3]; Degradation of pesticides[4]
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of Total Organic Fluorine (TOF) in environmental samples using flow-injection and chromatographic methods
Trojanowicz M, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 3(5), 1039-1045 (2011)
U. Goedde et al.
WLB, Wasser, Luft Boden, 35, 75-75 (1991)
Sodium biphenyl method for determination of covalently bound fluorine in organic compounds and biological materials.
P Venkateswarlu
Analytical chemistry, 54(7), 1132-1137 (1982-06-01)
M.V. Kennedy et al.
Journal of Environmental Quality, 1, 63-63 (1972)