277053
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
99%
Sinonimo/i:
O-Methyl-L-prolinol, SMP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +2.4°, c = 2 in benzene
Indice di rifrazione
n20/D 1.4457 (lit.)
P. eboll.
62 °C/40 mmHg (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H13NO/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup