422886
(S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +20°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
65 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5,7H,1-4,6H2/t5-/m0/s1
AUKXFNABVHIUAC-YFKPBYRVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- For the asymmetric transformation of (S)-alanine.[1]
- In the asymmetric α-fluorination of linear and branched aldehydes using N-fluorobenzenesulfonamide as the fluorinating agent.[2]
It can also be used as a reactant to prepare Schiff base metal complexes with pyrrolidine fragment as a ligand in asymmetric synthesis.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.