Documenti fondamentali
276111
Sigma-Aldrich
Diethyl nitromalonate
97%
About This Item
Formula condensata:
O2NCH(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
78-80 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11NO6/c1-3-13-6(9)5(8(11)12)7(10)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
DAKKWKYIQGMKOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Thermal decomposition of diethyl nitromalonate to furoxan has been studied[1].
Applicazioni
Diethyl nitromalonate has been used in the preparation of 5,5-diethoxycarbonyl-1-pyrroline N-oxide (DECPO)[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A New Synthetic Method of Alkyl Carbonocyanidate iV-Oxides.
SHiMizu T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 2519-2522 (1985)
Synthesis and structure of 5, 5-diethoxycarbonyl-1-pyrroline< i> N</i>-oxide (DECPO). Application to superoxide radical trapping.
Karoui H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 149-152 (2004)