Documenti fondamentali
678759
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Sinonimo/i:
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)iodobenzene
Scegli un formato
1 G
22,65 €
22,65 €
Prezzo di listino45,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
22,65 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H3F3IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
22,65 €
Prezzo di listino45,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
50-55 °C
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
nitrile
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
RBRTXKYFMXVIER-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)