Documenti
273953
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
P. eboll.
210 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
62-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CCCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
IDQKCIAJGRMMNC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3