273066
4-Amino-2,6-diphenylphenol
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
148-150 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Nc1cc(c(O)c(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO/c19-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)18(20)17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H,19H2
YCOUFOVMXBWYIX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?