Documenti
334081
Sigma-Aldrich
Iron(II) perchlorate hydrate
98%
Sinonimo/i:
Ferrous perchlorate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Fe(ClO4)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.75 (anhydrous basis)
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.[Fe++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Fe.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
BJDJGQJHHCBZJZ-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.