713031
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
97%
Sinonimo/i:
EMIMI
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Stato
powder
Impurezze
≤0.5% water
Stringa SMILE
[I-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.HI/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
IKQCDTXBZKMPBB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?