Documenti
272736
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-α-cyanocinnamate
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=C(CN)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
P. eboll.
188 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)11(9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3/b11-8+
KCDAMWRCUXGACP-DHZHZOJOSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ethyl trans-α-cyanocinnamate may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup