Documenti fondamentali
270067
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Il prodotto 270067 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
217-219 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)