Documenti fondamentali
471682
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
Scegli un formato
5 G
34,40 €
34,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
34,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
34,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5815 (lit.)
P. ebollizione
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine is a piperazine derivative.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N-dealkylation of arylpiperazine derivatives: disposition and metabolism of the 1-aryl-piperazines formed.
Caccia S.
Current Drug Metabolism, 8(6), 612-622 (2007)