268127
Diethylphosphonoacetic acid
95%
Sinonimo/i:
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid, Diethyl carboxymethylphosphonate, NSC 272281
Scegli un formato
18,80 €
Prezzo di listino37,60 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
18,80 €
Prezzo di listino37,60 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
150 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CC(O)=O)OCC
InChI
1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8)
DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
- Stereoselectivity studies of the Staudinger reaction
- Enantioselective formation of diols via epoxidation and hydration reactions
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Remote chelation controlled Ireland-Claisen rearrangement
- Ugi-Dieckmann reactions for synthesis of tetramic acid derivatives
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?