267953
Iron
powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Fe
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Resistività
9.71 μΩ-cm
Dimensione particelle
<10 μm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Reduction of nitroaromatic compounds to aromatic amines.
- Iron-mediated polymerization of methyl methacrylate (MMA) in the presence of a reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent, 2-cyanoprop-2-yl 1-dithionaphthalate (CPDN).
- Synthesis of pyrrolo[1,2-a]quinoxaline derivatives.
- Conversion of ketoximes to the corresponding ketones by treatment with iron powder.
- Iron-catalyzed cross-coupling reaction of imidazoles with vinyl bromides and vinyl chlorides.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.