265136
2-Bromovaleric acid
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4709 (lit.)
P. ebollizione
132-136 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
CCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
WMFATTFQNRPXBQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?