268402
4-Isopropylbenzoic acid
≥96%
Sinonimo/i:
Cumic acid, Cuminic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96%
Punto di fusione
117-120 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
sulfuric acid: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
CKMXAIVXVKGGFM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3