Documenti fondamentali
263710
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)butyric acid hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
4-(Methylamino)butanoic acid hydrochloride
Scegli un formato
25 G
92,90 €
100 G
229,00 €
92,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
92,90 €
100 G
229,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3NH(CH2)3CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
92,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].CNCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
JMLHQRQZCMCQNJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Prashanth Srinivasan et al.
Nature communications, 10(1), 3634-3634 (2019-08-14)
Tropane alkaloids (TAs) are a class of phytochemicals produced by plants of the nightshade family used for treating diverse neurological disorders. Here, we demonstrate de novo production of tropine, a key intermediate in the biosynthetic pathway of medicinal TAs such