Documenti fondamentali
67694
Supelco
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
analytical standard
Sinonimo/i:
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid, N-Methyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine
Scegli un formato
100 MG
206,00 €
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
206,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)