Documenti fondamentali
262676
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(triphenylphosphine)cobalt(II)
98%
Sinonimo/i:
Bis(triphenylphosphine)cobalt dichloride
Scegli un formato
5 G
152,00 €
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
152,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3P]2CoCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
654.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Punto di fusione
236 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Co]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
OPRPFIIIFJLFCE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Catalyst in three-component coupling reactions
  • Catalyst for Epoxidation reactions
  • Catalyst in Hydrovinylation of Styrene
  • Catalyst in cross-coupling reactions
  • Catalyst for dimerization reactions
  • Catalyst in oxidation reactions
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)