Documenti fondamentali
904104
Sigma-Aldrich
CoCl2(PCy3)2
Sinonimo/i:
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)cobalt(II)
Scegli un formato
250 MG
62,20 €
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
62,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H66Cl2CoP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
690.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Co](Cl)Cl.P(C6CCCCC6)(C5CCCCC5)C4CCCCC4.P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
XTBDMUPZCVAWRK-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
This cobalt catalyst can be used in conjunction with the photocatalyst (Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6(747793) for the [2+2+2] alkyne cycloaddition.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kyle E Ruhl et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(48), 15527-15530 (2016-12-10)
The ability to exert spatial and temporal control over a transition-metal catalyst offers diverse opportunities for the fabrication of functional materials. Using an external stimulus such as visible light to toggle a catalyst between an active and dormant state has