Documenti fondamentali
26235
Sigma-Aldrich
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-Chlorobutyraldehyde ethylene acetal
Scegli un formato
25 ML
1.230,00 €
1.230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
1.230,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.60
Beilstein:
1236588
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
1.230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453
P. ebollizione
93-94 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.142 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
ClCCCC1OCCO1
InChI
1S/C6H11ClO2/c7-3-1-2-6-8-4-5-9-6/h6H,1-5H2
ZBPUNVFDQXYNDY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane (2-(3′-chloropropyl)-1,3-dioxolane) is a masked γ-chlorobutyraldehyde and was used for the introduction of 3-(1,3-dioxolan-2-yl)propyl moiety[1][2][3]. It was also used in the synthesis of:
  • (±)-histrionicotoxin and (±)-histrionicotoxin 235A using a two-directional strategy[4]
  • 4-iodobutyraldehyde, 5-iodovaleraldehyde and 5-iodo-2-petanone[5]
  • corresponding phosphonate[6]
Altre note
Masked γ-chlorobutyraldehyde, useful for the introduction of the 3-(1,3-dioxolan-2-yl)propyl moiety[1][2][3]; Preparation and use of the corresponding phosphonate[6]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C.P. Forbes et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2353-2353 (1977)
R.E. Abbott et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 5398-5398 (1980)
Two-directional synthesis. Part 1: A short formal synthesis of (?)-histrionicotoxin and (?)-histrionicotoxin 235A.
Stockman RA.
Tetrahedron Letters, 41(47), 9163-9165 (2000)
S.A. Bal et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 5045-5045 (1982)
A Nagy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(6), 2464-2469 (1996-03-19)
A convenient, high yield conversion of doxorubicin to 3'-deamino-3'-(2''-pyrroline-1''-yl)doxorubicin is described. This daunosamine-modified analog of doxorubicin is 500-1000 times more active in vitro than doxorubicin. The conversion is effected by using a 30-fold excess of 4-iodobutyraldehyde in anhydrous dimethylformamide. The