Documenti
24045
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
5-Chloro-n-valeraldehyde ethylene acetal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.63
Beilstein:
4304948
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457
P. eboll.
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCCC1OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c8-4-2-1-3-7-9-5-6-10-7/h7H,1-6H2
GFTDGDAKGDUYGO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane was used in the synthesis of C-chlorobutylpyrogallol[4]arene.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Scott J Dalgarno et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (36)(36), 3803-3805 (2006-09-14)
Two lower rim halogenated pyrogallol[4]arenes have been synthesised and structurally characterised as either bi-layer or hexameric nano-capsule motifs depending upon chain length and functionalisation.