Documenti fondamentali
259500
Sigma-Aldrich
1-Nitropentane
97%
Scegli un formato
1 G
74,70 €
74,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
74,70 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Beilstein:
506508
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
74,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
CCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3
BVALZCVRLDMXOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ferroxime(II)-catalyzed oxidative denitrification of 1-nitropentane has been reported[1].
Applicazioni
1-Nitropentane has been used as organic nitrogen (ON) standard in quantitative method for the speciation of ON within ambient atmospheric aerosol[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ferroxime (II)-catalyzed oxygenation of nitroalkanes by tert-butyl hydroperoxide and its relevance to 2-nitropropane dioxygenase.
Kaizer J, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 179(1), 35-39 (2002)
Mustafa Z Özel et al.
Environmental science & technology, 45(4), 1497-1505 (2011-01-08)
Atmospheric aerosols contain a highly complex mixture of organic and inorganic compounds; however, as a chemical class relatively little is known about organic nitrogen (ON) content, with few satisfactory methods for speciated analysis. In this paper we report a sensitive
Articoli
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.