Documenti fondamentali
259365
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzoyl chloride
98%
Scegli un formato
5 G
40,30 €
40,30 €
Prezzo di listino80,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
40,30 €
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
40,30 €
Prezzo di listino80,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C/34 mmHg (lit.)
Densità
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-3-4(9)1-2-6(5)10/h1-3H
RLRUKKDFNWXXRT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Difluorobenzoyl chloride has been used in the synthesis of:
  • ethyl 4-(2′,5′-difluorobenzoyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate (JJ78:1)[1]
  • thiohydrazide[2]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, determination of absolute configuration, and biological evaluation of spiro-fused thiadiazoline inhibitors of kinesin spindle protein (KSP).
Angeles AR, et al.
Tetrahedron Letters, 51(48), 6236-6239 (2010)
Oliver D Staples et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 7(21), 3417-3427 (2008-10-31)
A robust p53 cell-based assay that exploits p53's function as a transcription factor was used to screen a small molecule library and identify bioactive small molecules with potential antitumor activity. Unexpectedly, the majority of the highest ranking hit compounds from