257419
p-Quaterphenyl
99%
Sinonimo/i:
Benzerythrene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. ebollizione
428 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
299 nm
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
GPRIERYVMZVKTC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?