Documenti fondamentali
253871
Sigma-Aldrich
1-Nonyne
99%
Scegli un formato
5 G
66,50 €
25 G
180,60 €
66,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
66,50 €
25 G
180,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
66,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
16 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
150-151 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC#C
InChI
1S/C9H16/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h1H,4-9H2,2H3
OSSQSXOTMIGBCF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Nonyne reacts with thianthrene cation radical tetrafluoroborate to form trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate[1].
Applicazioni
1-Nonyne has been used in enantioselective synthesis of cladospolide B, C and (ent)-cladospolide D[2].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yalan Xing et al.
Organic letters, 11(5), 1107-1110 (2009-02-06)
The enantioselective synthesis of cladospolide B, C, and (ent)-cladospolide D has been achieved in 11-15 steps from 1-nonyne. The route relies upon an alkyne zipper reaction to relay an ynone and dienoate functional groups across a nine carbon fragment, which
Paramashivappa Rangappa et al.
The Journal of organic chemistry, 70(24), 9764-9770 (2005-11-19)
[structure: see text] Thianthrene cation radical tetrafluoroborate (Th*+ BF4(-)) added to the terminal alkynes 1-pentyne, 1-hexyne, 1-heptyne, 1-octyne, 1-nonyne, and 1-decyne to form trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborates (1-6). Similarly, addition of phenoxathiin cation radical tetrafluoroborate (PO*+ BF4(-)) to the same alkynes gave